3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoylchlorid

FL13538.POR
CHMPFL13538.POREA 0 EUR
CHMPFL13538.POR
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
MDL: MFCD00000676
CAS-Nummer: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR