1,2-Epoxyoctan

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

FL13563.POR
CHMPFL13563.POREA 0 EUR
CHMPFL13563.POR
1,2-Epoxyoctan
1,2-Epoxyoctan
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 42 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 0,8395 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005157
CAS-Nummer: 2984-50-1
EINECS: 221-047-5
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR