1-Ethoxynaphthalin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Ethyl-1-naphthylether
FL13566.POR
CHMPFL13566.POREA 0 EUR
CHMPFL13566.POR
1-Ethoxynaphthalin
1-Ethoxynaphthalin
Formel: C₁₂H₁₂O
Molecular Weight: 172,23 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 1,0711 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00003928
CAS-Nummer: 5328-01-8
EINECS: 226-213-0