1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Hexa-1,3-dien

FL13591.POR
CHMPFL13591.POREA 0 EUR
CHMPFL13591.POR
1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82,15 g/mol
MDL: MFCD00009385
CAS-Nummer: 592-48-3
EINECS: 209-759-4
UN: 2458
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR