Benzothiazol-2-ylmethanol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
FL13600.POR
CHMPFL13600.POREA
0
EUR
CHMPFL13600.POR
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,21 g/mol |
MDL:
MFCD00226293 CAS-Nummer: 37859-42-0 |