6-Hydroxy-2-naphthoesäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
FL13602.POR
CHMPFL13602.POREA 0 EUR
CHMPFL13602.POR
6-Hydroxy-2-naphthoesäure
6-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
MDL: MFCD00060070
CAS-Nummer: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7