5-Methoxyindol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether

FL13620.POR
CHMPFL13620.POREA 0 EUR
CHMPFL13620.POR
5-Methoxyindol
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR