4-Nitro-m-anissäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
FL13621.POR
CHMPFL13621.POREA 0 EUR
CHMPFL13621.POR
4-Nitro-m-anissäure
4-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Siedepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 233 °C
MDL: MFCD00007353
CAS-Nummer: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2