2-Methoxythiophen

Lieferant: CHEMPUR

FL13626.POR
CHMPFL13626.POREA 0 EUR
CHMPFL13626.POR
2-Methoxythiophen
2-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Siedepunkt: 146…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1,1335 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014526
CAS-Nummer: 16839-97-7
EINECS: 240-863-2
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR