4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 3-Methyl-4-anisaldehyde

FL13628.POR
CHMPFL13628.POREA 0 EUR
CHMPFL13628.POR
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,082 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003375
CAS-Nummer: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR