(±)-3-Methylcyclopentanon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: DL-3-Methylcyclopentanone
FL13643.POR
CHMPFL13643.POREA 0 EUR
CHMPFL13643.POR
(±)-3-Methylcyclopentanon
(±)-3-Methylcyclopentanon
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9136 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001416
CAS-Nummer: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III