3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluol
FL13658.POR
CHMPFL13658.POREA
0
EUR
CHMPFL13658.POR
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₈H₉NO₃ Schmelzpunkt: 45…47 °C |
MDL:
MFCD00007182 CAS-Nummer: 80866-76-8 EINECS: 279-579-9 |