2-Naphthylisocyanat

Lieferant: CHEMPUR

FL13670.POR
CHMPFL13670.POREA 0 EUR
CHMPFL13670.POR
2-Naphthylisocyanat
2-Naphthylisocyanat
Formel: C₁₁H₇NO
Siedepunkt: 125…127 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00014319
CAS-Nummer: 2243-54-1
EINECS: 218-815-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR