2-Methoxy-4-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
FL13672.POR
CHMPFL13672.POREA 0 EUR
CHMPFL13672.POR
2-Methoxy-4-nitrophenol
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 103…104 °C
MDL: MFCD00012143
CAS-Nummer: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0