2-Nitrophenyloctylether
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
FL13676.POR
CHMPFL13676.POREA
0
EUR
CHMPFL13676.POR
2-Nitrophenyloctylether
2-Nitrophenyloctylether
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molecular Weight: 251,32 g/mol |
MDL:
MFCD00014693 CAS-Nummer: 37682-29-4 EINECS: 253-623-7 |