Tetrabrom-p-benzochinon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Bromanil, Tetrabromchinon, p-Bromanil, 2,3,5,6-Tetrabrom-1,4-benzochinon, Tetrabrom-1,4-benzochinon
FL13709.POR
CHMPFL13709.POREA
0
EUR
CHMPFL13709.POR
Tetrabrom-p-benzochinon
Tetrabrom-p-benzochinon
Formel:
C₆Br₄O₂ Molecular Weight: 423,68 g/mol |
MDL:
MFCD00013785 CAS-Nummer: 488-48-2 EINECS: 207-679-4 |