4-(2-Thienyl)buttersäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
FL13720.POR
CHMPFL13720.POREA
0
EUR
CHMPFL13720.POR
4-(2-Thienyl)buttersäure
4-(2-Thienyl)buttersäure
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol |
MDL:
MFCD00005463 CAS-Nummer: 4653-11-6 EINECS: 225-090-0 |