2,5-Thiophendicarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
FL13724.POR
CHMPFL13724.POREA
0
EUR
CHMPFL13724.POR
2,5-Thiophendicarbonsäure
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₄S Molecular Weight: 172,16 g/mol |
MDL:
MFCD00016896 CAS-Nummer: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |