Triethylenglycolbis(chlorformiat)

Lieferant: CHEMPUR

FL13728.POR
CHMPFL13728.POREA 0 EUR
CHMPFL13728.POR
Triethylenglycolbis(chlorformiat)
Triethylenglycolbis(chlorformiat)
Formel: C₈H₁₂Cl₂O₆
MDL: MFCD00011536
CAS-Nummer: 17134-17-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR