α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluormethylphenyl)isocyanat
FL13733.POR
CHMPFL13733.POREA
0
EUR
CHMPFL13733.POR
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
α,α,α-Trifluor-o-tolylisocyanat
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002008 CAS-Nummer: 2285-12-3 EINECS: 218-925-5 UN: 2285 ADR: 6.1,II |