3-Brom-p-toluidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3-Brom-4-methylanilin, 4-Amino-2-bromtoluol
FL13745.POR
CHMPFL13745.POREA 0 EUR
CHMPFL13745.POR
3-Brom-p-toluidin
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 254…257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25…26 °C
MDL: MFCD00134176
CAS-Nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III