6-Fluor-m-toluidin
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-fluortoluol, 2-Fluor-5-methylanilin
FL13748.POR
CHMPFL13748.POREA 0 EUR
CHMPFL13748.POR
6-Fluor-m-toluidin
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (17 mmHg)
Dichte: 1.109 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007654
CAS-Nummer: 452-84-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III