2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-[2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
FL13756.POR
CHMPFL13756.POREA
0
EUR
CHMPFL13756.POR
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
2',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₆F₆O Molecular Weight: 256,15 g/mol |
MDL:
MFCD04116044 CAS-Nummer: 545410-47-7 |