2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäurechlorid
FL13765.POR
CHMPFL13765.POREA
0
EUR
CHMPFL13765.POR
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₃ClF₆O Molecular Weight: 276.57 g/mol |
MDL:
MFCD00074997 CAS-Nummer: 393-82-8 UN: 3265 ADR: 8 II |