2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
FL13789.POR
CHMPFL13789.POREA
0
EUR
CHMPFL13789.POR
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Molecular Weight: 256,02 g/mol |
MDL:
MFCD00203478 CAS-Nummer: 175278-17-8 |