2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
FL13802.POR
CHMPFL13802.POREA
0
EUR
CHMPFL13802.POR
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Formel:
C₈H₅ClFN |
MDL:
MFCD00236029 CAS-Nummer: 75279-56-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |