3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Dihydroxy(3-chlor-4-fluorphenyl)boran, (3-Chlor-4-fluorphenyl)metaborsäure, 3-Chlor-4-fluorbenzolboronsäure
FL13803.POR
CHMPFL13803.POREA
0
EUR
CHMPFL13803.POR
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol |
MDL:
MFCD00051800 CAS-Nummer: 144432-85-9 |