2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13818.POR
CHMPFL13818.POREA 0 EUR
CHMPFL13818.POR
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäure
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
MDL: MFCD03428569
CAS-Nummer: 329014-60-0