2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäurenitril
FL13820.POR
CHMPFL13820.POREA
0
EUR
CHMPFL13820.POR
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
2,3-Difluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₅F₂NO Molecular Weight: 169,13 g/mol |
MDL:
MFCD03428596 CAS-Nummer: 256417-12-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |