2-Fluor-4-methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Fluor-4-methoxybenzoesäurenitril
FL13834.POR
CHMPFL13834.POREA
0
EUR
CHMPFL13834.POR
2-Fluor-4-methoxybenzonitril
2-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol |
MDL:
MFCD00509374 CAS-Nummer: 94610-82-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |