3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
FL13838.POR
CHMPFL13838.POREA 0 EUR
CHMPFL13838.POR
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
MDL: MFCD00070642
CAS-Nummer: 96047-32-4