4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
FL13844.POR
CHMPFL13844.POREA
0
EUR
CHMPFL13844.POR
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol |
MDL:
MFCD02093072 CAS-Nummer: 139911-29-8 |