4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
FL13845.POR
CHMPFL13845.POREA
0
EUR
CHMPFL13845.POR
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153,95 g/mol |
MDL:
MFCD01863527 CAS-Nummer: 139911-27-6 |