4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
FL13849.POR
013849-25G
013849-5G
013849-1G
CHMPFL13849.POREA
0
EUR
CHMPFL13849.POR
FLUO013849-25G
FLUO013849-5G
FLUO013849-1G
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₃ Molecular Weight: 169.11 g/mol |
MDL:
MFCD01861388 CAS-Nummer: 42564-51-2 |