2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
FL13861.POR
CHMPFL13861.POREA 0 EUR
CHMPFL13861.POR
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₄
MDL: MFCD01862055
CAS-Nummer: 191604-88-3