3-Methyl-2-thiophencarbonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
FL14753.1
014753-5G
014753-25G
CHMPFL14753.1EA
0
EUR
CHMPFL14753.1
FLUO014753-5G
FLUO014753-25G
3-Methyl-2-thiophencarbonylchlorid
3-Methyl-2-thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₆H₅ClOS |
MDL:
MFCD00130091 CAS-Nummer: 61341-26-2 UN: 3265 ADR: 8,II |