2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

FL1630.10 001630-100G 001630-25G
CHMPFL1630.10EA 0 EUR
CHMPFL1630.10 FLUO001630-100G FLUO001630-25G
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077479
CAS-Nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR