ω-Brom-2,6-dihydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
α-Brom-2,6-dihydroxyacetophenon, 2-Brom-2',6'-dihydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethan-1-on, 2,6-Dihydroxyphenacylbromid
FL18102.POR
CHMPFL18102.POREA
0
EUR
CHMPFL18102.POR
ω-Brom-2,6-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-2,6-dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₃ |
CAS-Nummer:
2491-40-9 |