ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL18107.POR
CHMPFL18107.POREA 0 EUR
CHMPFL18107.POR
ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-2,4-dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₃
MDL: MFCD03789098
CAS-Nummer: 2491-39-6