ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Brom-2',5'-dihydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-on, α-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon, 2,5-Dihydroxyphenacylbromid
FL18108.POR
CHMPFL18108.POREA
0
EUR
CHMPFL18108.POR
ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-2,5-dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
CAS-Nummer:
25015-91-2 |