ω-Brom-2,3-dihydroxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
α-Brom-2,3-dihydroxyacetophenon, 2-Brom-2',3'-dihydroxyacetophenon, 2-Brom-1-(2,3-dihydroxyphenyl)ethan-1-on, 2,3-Dihydroxyphenacylbromid
FL18109.POR
CHMPFL18109.POREA
0
EUR
CHMPFL18109.POR
ω-Brom-2,3-dihydroxyacetophenon
ω-Brom-2,3-dihydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₃ |
CAS-Nummer:
19278-79-6 |