4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Vanillinacetat, 4-Formyl-2-methoxyphenylacetat
FL18149.10
CHMPFL18149.10EA
0
EUR
CHMPFL18149.10
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol |
MDL:
MFCD00003362 CAS-Nummer: 881-68-5 EINECS: 212-920-1 |