3,5-Dibrom-p-kresol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3,5-Dibrom-4-methylphenol, 1,3-Dibrom-5-hydroxy-2-methylbenzol, 2,6-Dibrom-4-hydroxytoluol
FL18503.1
CHMPFL18503.1EA
0
EUR
CHMPFL18503.1
3,5-Dibrom-p-kresol
3,5-Dibrom-p-kresol
Formel:
C₇H₆Br₂O Molecular Weight: 265,93 g/mol |
MDL:
MFCD00013968 CAS-Nummer: 13979-81-2 EINECS: 237-763-6 |