1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea, 2-Hydroxyphenylthiourea

FL18731.10
CHMPFL18731.10EA 0 EUR
CHMPFL18731.10
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 168,22 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
MDL: MFCD00041159
CAS-Nummer: 1520-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR