4-Amino-2-chlorpyridin

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-4-pyridylamin, 2-Chlorpyridin-4-amin

FL19487.POR
CHMPFL19487.POREA 0 EUR
CHMPFL19487.POR
4-Amino-2-chlorpyridin
4-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 87…89 °C
MDL: MFCD00060089
CAS-Nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR