2-Amino-6-methylpyridin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: 6-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-6-picolin, 6-Methyl-2-pyridylamin

FL20196.POR 020196-500G
CHMPFL20196.POREA 0 EUR
CHMPFL20196.POR FLUO020196-500G
2-Amino-6-methylpyridin
2-Amino-6-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 214,4
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006331
CAS-Nummer: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR