4-Methoxybenzylisocyanid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
FL21037.POR
021037-1G
CHMPFL21037.POREA
0
EUR
CHMPFL21037.POR
FLUO021037-1G
4-Methoxybenzylisocyanid
4-Methoxybenzylisocyanid
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147.173 g/mol |
MDL:
MFCD02664572 CAS-Nummer: 1197-58-6 |