2-Isocyan-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL21193.POR
CHMPFL21193.POREA 0 EUR
CHMPFL21193.POR
2-Isocyan-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Isocyan-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₄H₇ClFNO
MDL: MFCD04117589
CAS-Nummer: 730964-91-7