1-Chlor-1-fluorethylen

Lieferant: CHEMPUR

FL3159.25
CHMPFL3159.25EA 0 EUR
CHMPFL3159.25
1-Chlor-1-fluorethylen
1-Chlor-1-fluorethylen
Formel: C₂H₂ClF
Siedepunkt: –25,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –169 °C
CAS-Nummer: 2317-91-1
EINECS: 219-027-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR