1,2-Dibrom-2-methylpropan

Lieferant: CHEMPUR

FL3878.POR
CHMPFL3878.POREA 0 EUR
CHMPFL3878.POR
1,2-Dibrom-2-methylpropan
1,2-Dibrom-2-methylpropan
Formel: C₄H₈Br₂
Molecular Weight: 215,92 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70,1 °C
Dichte: 1,7675 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000126
CAS-Nummer: 594-34-3
EINECS: 209-835-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR